Tlačiť
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: α-Bromo-3-hydroxyacetophenone, 3-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
594709-1G 594709-5G
SIAL594709-1GEA 127.16 EUR
SIAL594709-1G SIAL594709-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Číslo MDL: MFCD05664326
Číslo CAS: 2491-37-4