Tlačiť
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
403482-1G 403482-5G
SIAL403482-1GEA 76.51 EUR
SIAL403482-1G SIAL403482-5G
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂Si
Mw: 142.23
Číslo MDL: MFCD00190216
Číslo CAS: 5683-31-8