Tlačiť
3-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Propynylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
376841-1G 376841-5G
SIAL376841-1GEA 117.93 EUR
SIAL376841-1G SIAL376841-5G
3-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propyne
Vzorec: C₉H₈
Mw: 116.16
Číslo MDL: MFCD00134431
Číslo CAS: 10147-11-2
OSN: 3295
ADR: 3 III