Tlačiť
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid ethyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
M-Clarity™ quality level = MQ100
329452-25G 329452-5G
SIAL329452-25GEA 662.13 EUR
SIAL329452-25G SIAL329452-5G
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate
Vzorec: C₈H₁₄O₂Si
Mw: 170.28
Číslo MDL: MFCD00074886
Číslo CAS: 16205-84-8