Tlačiť
DL-α-Tocopherol (Vitamin E), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
MQ200
258024-100G 258024-5G 258024-500G
SIAL258024-100GEA 244.34 EUR
SIAL258024-100G SIAL258024-5G SIAL258024-500G
DL-α-Tocopherol (Vitamin E), Sigma-Aldrich®
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Vzorec: C₂₉H₅₀O₂
Mw: 430.71
Číslo MDL: MFCD00072051
Číslo CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0