Tlačiť
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethyl-1-propynylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
244481-5G 244481-25G
SIAL244481-5GEA 157.02 EUR
SIAL244481-5G SIAL244481-25G
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₂Si
Mw: 112.25
Teplota varu: 99
Hustota: 0.759 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009271
Číslo CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5