Tlačiť
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
216135-125G 216135-25G 216135-5G
SIAL216135-125GEA 802.65 EUR
SIAL216135-125G SIAL216135-25G SIAL216135-5G
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Vzorec: C₂CoN₂S₂
Hustota: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00010937
Číslo CAS: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8