Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
216135-125G
216135-25G
216135-5G
SIAL216135-125GEA
802.65
EUR
SIAL216135-125G
SIAL216135-25G
SIAL216135-5G
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Vzorec:
C₂CoN₂S₂ Hustota: 1,955 g/cm³ (25 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00010937 Číslo CAS: 3017-60-5 EINECS: 221-156-8 |