Tlačiť
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183059-10G 183059-50G
SIAL183059-10GEA 111.36 EUR
SIAL183059-10G SIAL183059-50G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98.14
Číslo MDL: MFCD00002925
Číslo CAS: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4