Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
143995-25G
143995-5G
SIAL143995-25GEA
126.35
EUR
SIAL143995-25G
SIAL143995-5G
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Propargyl chloride
Vzorec:
C₃H₃Cl Teplota varu: 58 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –77 °C Hustota: 1,0454 g/cm³ (5 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00000980 Číslo CAS: 624-65-7 EINECS: 210-856-9 OSN: 3286 ADR: 3,I |