Tlačiť
n-Oktan 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13181.0F A13181.AE A13181.AP
A13181.0FEA 389.35 EUR
A13181.0F A13181.AE A13181.AP
n-Oktan 98
n-Oktan
Purity: 98+% CAS No.: 111-65-9 Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 0.703 Refractive Index: 1.3980 Odour: Nearly Odourless Melting Point: -57° Boiling Point: 125-126° Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol Beilstein Reference: 1696875 Merck Reference: 14,6749 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00009556
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 125…126 °C
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0.703
Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009556
Číslo CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM