Tlačiť
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17655.03 L17655.06
L17655.03EA 72.2 EUR
L17655.03 L17655.06
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-35-7 Molecular Formula: C6H4BF4K Formula Weight: 202.00 Melting Point: 290-292° Beilstein Reference: 7783544
Vzorec: C₆H₄BF₄K
Teplota tavenia: 290…292 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318170
Číslo CAS: 192863-35-7