Tlačiť
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17604.03 L17604.06
L17604.03EA 63.38 EUR
L17604.03 L17604.06
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 216434-82-1 Molecular Formula: C7H7BF3K Formula Weight: 198.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8290098
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318171
Číslo CAS: 216434-82-1