Perfluoroheptane (mixture of isomers) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16979.14
L16979.22
L16979.14EA
77.42
EUR
L16979.14
L16979.22
Perfluoroheptane (mixture of isomers) ≥98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Purity: 98%
CAS No.: 335-57-9
Molecular Formula: C7F16
Formula Weight: 388.05
Refractive Index: 1.2650
Boiling Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00040339
Vzorec:
C₇F₁₆ Teplota varu: 80…82 °C Hustota: 1,720 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040339 Číslo CAS: 335-57-9 EINECS: 206-392-1 |