1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
L16580.06
L16580.14
L16580.06EA
86.64
EUR
L16580.06
L16580.14
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Purity: 98%
CAS No.: 307-37-9
Molecular Formula: C10H3F19O
Formula Weight: 500.10
Melting Point: 83-90°
Boiling Point: 95°/20mm
MDL No.: MFCD00153234
Vzorec:
C₁₀H₃F₁₉O Teplota varu: 95 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 83…90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00153234 Číslo CAS: 307-37-9 |