3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(3-Chloroprop-1-yn-1-yl)benzene
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
546.73
EUR
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Vzorec:
C₉H₇Cl Mw: 150.61 Hustota: 1.095 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06411085 Číslo CAS: 3355-31-5 |