Tlačiť
Propargyl amine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
H53495.06 H53495.14
H53495.06EA 90.25 EUR
H53495.06 H53495.14
Propargyl amine 98%
Propargyl amine
Purity: 98% CAS No.: 2450-71-7 Molecular Formula: C3H5N Formula Weight: 55.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.449 Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 773681 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008198
Vzorec: C₃H₅N
Teplota varu: 83 °C
Hustota: 0,86
Teplota vzplanutia: 6 °C (43 °F)
Číslo MDL: MFCD00008198
Číslo CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
OSN: 3286
ADR: 3,II