Tlačiť
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
H53380.03 H53380.06 H53380.14
H53380.03EA 86.12 EUR
H53380.03 H53380.06 H53380.14
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ≥97%
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Purity: 97% CAS No.: 5683-31-8 Molecular Formula: C6H10O2Si Formula Weight: 142.23 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 47-49° Boiling Point: 105-110°/10mm Beilstein Reference: 1755674 MDL No.: MFCD00190216
Vzorec: C₆H₁₀O₂Si
Mw: 142.23
Teplota varu: 105…110 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 47…49 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C (205 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190216
Číslo CAS: 5683-31-8