Tlačiť
n-Oktan 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325950025 325950010 325950250
ACRO325950025EA 478.67 EUR
ACRO325950025 ACRO325950010 ACRO325950250
n-Oktan 97%, pure
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 125…127 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0.708 g/cm³
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009556
Číslo CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %