Tlačiť
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 308.46 EUR
H28758.06 H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Vzorec: C₆H₄BF₃IK
Teplota tavenia: 297…299 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800738
Číslo CAS: 912350-00-6