Tlačiť
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 253.15 EUR
H27384.06 H27384.03
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Mw: 214.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112717
Číslo CAS: 192863-36-8