Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
H26206.03 H26206.09
H26206.03EA 39.34 EUR
H26206.03 H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 875664-27-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Refractive Index: 1.503
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973756
Číslo CAS: 875664-27-0
EINECS: None
OSN: 2810
ADR: 6.1 III