Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid methyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (trimethylsilyl)propiolate, Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
B25245.03
B25245.06
B25245.03EA
105.35
EUR
B25245.03
B25245.06
Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolate ≥98%
Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolate
Purity: 98%
CAS No.: 42201-71-8
Molecular Formula: C7H12O2Si
Formula Weight: 156.25
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 71-75/11mm
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD04039783
Vzorec:
C₇H₁₂O₂Si Mw: 156.26 Teplota varu: 71…75 °C (11 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04039783 Číslo CAS: 42201-71-8 OSN: 3272 ADR: 3 III |