Tlačiť
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethanone
B24469.06 B24469.14
B24469.06EA 84.64 EUR
B24469.06 B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 18640-58-9 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050098
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016985
Číslo CAS: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6