Tlačiť
Cobalt(II) thiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23460.30 B23460.09 B23460.18
B23460.30EA 947.05 EUR
B23460.30 B23460.09 B23460.18
Cobalt(II) thiocyanate ≥98%
Cobalt(II) thiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 3017-60-5 Molecular Formula: C2CoN2S2 Formula Weight: 175.10 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010937
Vzorec: C₂CoN₂S₂
Hustota: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010937
Číslo CAS: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8
ADR: 9,III