1,4-Hexadiene cis- and trans-mixture ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hexa-1,4-diene
B20060.06
B20060.14
B20060.06EA
94.67
EUR
B20060.06
B20060.14
1,4-Hexadiene cis- and trans-mixture ≥99%
1,4-Hexadiene
Purity: 99%
CAS No.: 592-45-0
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1731889
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00009298
Vzorec:
C₆H₁₀ Teplota varu: 64…66 °C Hustota: 0,710 Teplota vzplanutia: –26 °C (–15 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009298 Číslo CAS: 592-45-0 EINECS: 209-756-8 OSN: 2458 ADR: 3,II |