Tlačiť
1,4-Hexadiene cis- and trans-mixture ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexa-1,4-diene
B20060.06 B20060.14
B20060.06EA 94.67 EUR
B20060.06 B20060.14
1,4-Hexadiene cis- and trans-mixture ≥99%
1,4-Hexadiene
Purity: 99% CAS No.: 592-45-0 Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -26°(-15°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Characteristic Boiling Point: 64-66° Beilstein Reference: 1731889 UN No.: 2458 MDL No.: MFCD00009298
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 64…66 °C
Hustota: 0,710
Teplota vzplanutia: –26 °C (–15 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009298
Číslo CAS: 592-45-0
EINECS: 209-756-8
OSN: 2458
ADR: 3,II