Tlačiť
Phenyl propargyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
A18272.03 A18272.06 A18272.14
A18272.03EA 52.15 EUR
A18272.03 A18272.06 A18272.14
Phenyl propargyl ether ≥98%
Phenyl propargyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 13610-02-1 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Pungent Boiling Point: 89-90°/14mm MDL No.: MFCD00048107
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 89…90 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,030
Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F)
Číslo MDL: MFCD00048107
Číslo CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5