trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
A17531.06
A17531.14
A17531.22
A17531.06EA
35.26
EUR
A17531.06
A17531.14
A17531.22
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Purity: 98+%
CAS No.: 538-81-8
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
Boiling Point: 350°/720mm
Beilstein Reference: 1905937
Merck Reference: 14,3320
MDL No.: MFCD00004791
Vzorec:
C₁₆H₁₄ Teplota varu: 350 °C (720 mmHg) Teplota tavenia: 151…154 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004791 Číslo CAS: 538-81-8 EINECS: 212-952-6 Merck Index: 14,3320 |