Tlačiť
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17039.0B A17039.18 A17039.30
A17039.0BEA 724.03 EUR
A17039.0B A17039.18 A17039.30
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥97%
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Purity: 97+% CAS No.: 10191-41-0 Molecular Formula: C29H50O2 Formula Weight: 430.72 Flash Point: 240°(464°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 0.950 Refractive Index: 1.5050 Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 2-4° Boiling Point: 200-220°/0.1mm Beilstein Reference: 94012 Merck Reference: 14,10021 MDL No.: MFCD00072051
Vzorec: C₂₉H₅₀O₂
Teplota varu: 200…220 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 2…4 °C
Hustota: 0,950
Teplota vzplanutia: 240 °C (464 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00072051
Číslo CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Merck Index: 14,10021