Tlačiť
Propagyl bromide ≥80% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropyne
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 66.89 EUR
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
Propagyl bromide ≥80% stabilised
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241
Vzorec: C₃H₃Br
Mw: 118.96
Teplota varu: 88…90 °C
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 1.335
Teplota vzplanutia: 3 °C (37 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000241
Číslo CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
OSN: 2924
ADR: 3 II