4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
A14319.14
A14319.06
A14319.14EA
310.07
EUR
A14319.14
A14319.06
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 77811-44-0
Molecular Formula: C7H7BrN2O2
Formula Weight: 231.06
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 3530524
Vzorec:
C₇H₇BrN₂O₂ Teplota tavenia: 143…147 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052919 Číslo CAS: 77811-44-0 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |