Tlačiť
Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10627.14 A10627.22 A10627.36
A10627.14EA 52.55 EUR
A10627.14 A10627.22 A10627.36
Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate ≥98%
Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 13586-38-4 Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O Formula Weight: 395.21 (287.13anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 120° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151049
Vzorec: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
Teplota tavenia: ∼ 120 °C (rozkl.)
Hustota: 1,902
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151049
Číslo CAS: 13586-38-4
EINECS: 237-043-1
ADR: 9,III