Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10627.14
A10627.22
A10627.36
A10627.14EA
52.55
EUR
A10627.14
A10627.22
A10627.36
Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate ≥98%
Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 13586-38-4
Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O
Formula Weight: 395.21 (287.13anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00151049
Vzorec:
H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O Teplota tavenia: ∼ 120 °C (rozkl.) Hustota: 1,902 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151049 Číslo CAS: 13586-38-4 EINECS: 237-043-1 ADR: 9,III |