Phenyl propargyl ether ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Vzorec:
C₉H₈O Teplota varu: 89…90 °C (14 mmHg) Hustota: 1,030 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00048107 Číslo CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |