Tlačiť
Propagyl amine hydrochloride ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propargylamine hydrochloride, Prop-2-yn-1-amine hydrochloride
43775.03 43775.06
43775.03EA 46.13 EUR
43775.03 43775.06
Propagyl amine hydrochloride ≥95%
Propagyl amine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 15430-52-1 Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl Formula Weight: 91.54 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012907
Vzorec: C₃H₆ClN
Teplota tavenia: 179…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012907
Číslo CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II