Tlačiť
Phenyl propargyl ether 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
392730050 392730250
ACRO392730050EA 78.22 EUR
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenyl propargyl ether 97+%
Phenyl propargyl ether
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 89…90 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00048107
Číslo CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %