Tlačiť
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 30.41 EUR
ACRO382920010 ACRO382920050
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Mw: 128.17
Teplota varu: 137…139 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.894 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009237
Číslo CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %