3-Phenyl-1-propyne 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Propynylbenzene
376800010
376800050
376800250
ACRO376800010EA
98.28
EUR
ACRO376800010
ACRO376800050
ACRO376800250
3-Phenyl-1-propyne 97% stabilised
3-Phenyl-1-propyne
Vzorec:
C₉H₈ Teplota varu: 75 °C (20 mmHg) Hustota: 0,934 g/cm³ Teplota vzplanutia: 52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134431 Číslo CAS: 10147-11-2 OSN: 3295 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 100 to 400 ppm BHT |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...