Tlačiť
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 68.19 EUR
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilised
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98.14
Teplota varu: 80 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 30.5…31.5 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002925
Číslo CAS: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol