Tlačiť
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 51.27 EUR
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₂Si
Mw: 112.25
Teplota varu: 99…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.75 g/cm³
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009271
Číslo CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %