Tlačiť
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropyne
131480500 131482500 131480010
ACRO131480500EA 74.5 EUR
ACRO131480500 ACRO131482500 ACRO131480010
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
Mw: 118.96
Teplota varu: 90
Teplota tavenia: -43
Hustota: 1.38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000241
Číslo CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO