Tlačiť
Propargyl amine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 111.51 EUR
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
Propargyl amine 99%
Propargyl amine
Vzorec: C₃H₅N
Teplota varu: 84 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 3 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008198
Číslo CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
OSN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %