Tlačiť
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
117220250 117221000
ACRO117220250EA 117.93 EUR
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₁₆H₁₄
Teplota tavenia: 151…154 °C
Číslo MDL: MFCD00004791
Číslo CAS: 538-81-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C