Tlačiť
n-Nonan 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129111000 129115000 129110025
ACRO129111000EA 78.22 EUR
ACRO129111000 ACRO129115000 ACRO129110025
n-Nonan 99%, pure
n-Nonane
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₃
Teplota varu: 151 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,718 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009574
Číslo CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
OSN: 1920
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %