Tlačiť
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83661.320EA 174.29 EUR
83661.320 83661.290 83661.400
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 95,0%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l