Tlačiť
n-Hexan, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
24603.290EA 113.98 EUR
24603.290
n-Hexan, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.001 %
Thiophene Passes test
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 97 %
Residue on evaporation Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 90 APHA
Benzene Max. 0.01 %
Water Max. 0.005 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm