Tlačiť
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
24575.320EA 349.09 EUR
24575.320 24575.9010 BDH24575.400 24575.9030 24575.400 BDH24575.100E 24575.290
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 97 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %