Tlačiť
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8044.1000EA 87.04 EUR
8044.1000 8044.2500 8044.9025 8044.5000 8044.9200
n-Hexan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 95 %
Aromatic Compounds (as C6H6) max. 0.02 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C max. 0.657
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Thiophene passes test
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1