Tlačiť
n-Hexan ≥95% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39199.K2 39199.M1 39199.K4
39199.K2EA 109.11 EUR
39199.K2 39199.M1 39199.K4
n-Hexan ≥95% for HPLC
n-Hexan
Purity: 95% min CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid, Distilled in Glass Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 69 °C
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,659
Teplota vzplanutia: –23 °C (–9 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM