Tlačiť
n-Hexan 95%, ECD tested halocarbons free grade for residue analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
326710010 326710025
ACRO326710010EA 80.11 EUR
ACRO326710010 ACRO326710025
n-Hexan 95%, ECD tested halocarbons free grade for residue analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86.18
Teplota varu: 69
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.659 g/cm³
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥94 %
UV at 200 nm A: ≤0.602
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %