Tlačiť
n-Heptan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: high purity solvents
8110.1000EA 100.54 EUR
8110.1000 8110.2500 8110.9025 8110.9200
n-Heptan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100.2
Teplota varu: 98.4
Teplota tavenia: –90.6 °C
Hustota: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99.0 %
Boiling Range 97.5 - 99.0 °C
Color (APHA) max. 10
Recorded Boiling Point 98.4 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Total Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1