Tlačiť
n-Heptan 99+%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: high purity solvents
383790025 383790050 383790010 383790250
ACRO383790025EA 188.66 EUR
ACRO383790025 ACRO383790050 ACRO383790010 ACRO383790250
n-Heptan 99+%, extra_pure
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100.2
Teplota varu: 98 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0.683 g/cm³
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤20 ppm